Merck
P3892
Sigma-Aldrich
ポリ-L-アルギニン 塩酸塩
suitable for bioconjugations, Mol wt >70,000
別名:
L-Arginine homopolymer hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
ポリ-L-アルギニン 塩酸塩, mol wt >70,000
形状
powder or solid
品質水準
分子量
>70,000
テクニック
bioconjugation: suitable
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N12O4.ClH/c19-10(4-1-7-26-16(20)21)13(31)29-11(5-2-8-27-17(22)23)14(32)30-12(15(33)34)6-3-9-28-18(24)25;/h10-12H,1-9,19H2,(H,29,31)(H,30,32)(H,33,34)(H4,20,21,26)(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);1H/t10-,11-,12-;/m0./s1
InChI Key
PQEISBBDIRAKGR-LFELFHSZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ-L-アルギニン塩酸塩は、以下に使用されています:
  • 生体分解性カプセルの合成における多価電解質溶液
  • 多層生体分解性シェルのレイヤーバイレイヤー(LbL)アセンブリの調製における層成分
  • ポリカチオン性リガンドへのC反応性タンパク質の結合活性の測定
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-アルギニン(PLA)は、抗細菌活性を持っています。膜透過性を増強する性質を示します。低濃度のPLAは、細胞増殖を促進しますが、高濃度では抗増殖剤として作用します。
品質
3%以下のオルニチン残基が含まれています(TLC)。
アナリシスノート
分子量は前駆体ポリ-L-オルニチンの粘度に基づいています。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3892-10MG:
P3892-BULK:
P3892-100MG:
P3892-50MG:
P3892-VAR:
P3892-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
NIR-light triggered delivery of macromolecules into the cytosol
Carregal-Romero S, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 159(1), 120-127 (2012)
Multilayered Magnetic Nanobeads for the Delivery of Peptides Molecules Triggered by Intracellular Proteases
Quarta A, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 9(40), 35095-35104 (2017)
Interaction of Calcium-bound C-reactive Protein with Fibronectin Is Controlled by pH IN VIVO IMPLICATIONS
Suresh MV, et al.
Test, 279(50), 52552-52557 (2004)
Poly-L-arginine: Enhancing Cytotoxicity and Cellular Uptake of Doxorubicin and Necrotic Cell Death
Movafegh B, et al.
Anticancer Agents in Medicinal Chemistry, 18(10), 1448-1456 (2018)
Antibacterial activity of poly-l-arginine under different conditions
Sepahi M , et al.
Iranian Journal of Microbiology, 9(2), 103-103 (2017)
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.