抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 56 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
テクニック
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole extract of PDGF-treated mouse fibroblast NIH3T3 cells and a whole extract of H2O2-treated rat fibroblast Rat-1 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr308)
遺伝子情報
human ... AKT1(207)
mouse ... Akt1(11651)
rat ... Akt1(24185)
詳細
Anti-phospho PKB (pThr308) recognises PKB phosphorylated at threonine 308 (56 kDa).
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
P3862-.2ML:
P3862-BULK:
P3862-VAR:
IXO11191:
試験成績書(COA)