抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ERK-PY193, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
交差性
rat, human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using cell extract of rat fibroblasts cell line, Rat1, activated with sorbitol
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr)
遺伝子情報
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
M3682-VAR:
M3682-.2ML:
M3682-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)