リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
>85% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥500 unit/mg solid
分子量
80 kDa by SDS-PAGE
calculated mol wt 76.9 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PRKCB(5579)
生物化学的/生理学的作用
リン酸化は全PKCの重要な調節メカニズムであると考えられています。PKCは、細胞の形質転換、増殖、分化、ラッフリング、小胞輸送、アポト-シス、遺伝子発現の調節に関与しています。
単位の定義
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
P3287-5UG:
P3287-5UG-PW:
P3287-BULK:
P3287-20UG:
P3287-VAR:
資料
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.