由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)
InChI Key
SLKDGVPOSSLUAI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3275-1G:
P3275-BULK:
P3275-500MG:
P3275-VAR:
P3275-100MG:
P3275-250MG:
試験成績書(COA)