アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CCCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCCCCNCCCNCCCN
InChI
1S/C23H41N5O3.3C2HF3O2/c1-2-7-22(30)28-21(18-19-8-10-20(29)11-9-19)23(31)27-17-4-3-13-25-15-6-16-26-14-5-12-24;3*3-2(4,5)1(6)7/h8-11,21,25-26,29H,2-7,12-18,24H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30);3*(H,6,7)/t21-;;;/m0.../s1
InChI Key
UROZAUWUTBOQNV-YDULTXHLSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902)
mouse ... GRIN1(14810)
rat ... GRIN1(24408)
生物化学的/生理学的作用
注意
再構成
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P207-777UG:
P207-BULK:
P207-300UG:
P207-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)