Merck
P1825
Sigma-Aldrich
Pipet-Aid®自動ピペットポンプ
model XP, cordless, rechargeable, AC/DC input 110 V AC, US 2-pin plug
別名:
Automatic pipette pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
plastic
silicone
詳細
UL listed
メーカー/製品名
Drummond Scientific 4-000-101
利用可能性
not available in EU
容量
1-100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ピペットを手動式ディスペンサーに変換するための安全で便利な装置。層流フードなどの閉鎖空間で特に有用です。サイズ範囲が1~100 mLのガラス製またはプラスチック製のピペットで使用できます。
Automatic
Operates the same as the cordless, rechargeable model listed above except this unit features separately selectable filling and delivering speeds (3). Lightweight (7.5 oz) and compact (5.5 in.); supplied with a tissue culture nosepiece and 4 replacement filters.
法的情報
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)