Merck
P1566
Sigma-Aldrich
ポリ(L-ラクチド)
mol wt 85,000-160,000
別名:
Lactel® B6002-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
フォーム
pellets
品質水準
分子量
85,000-160,000
faint beige to beige
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
生物化学的/生理学的作用
ポリ-D-リジン臭化水素酸塩は、固体基質への細胞接着を強化する合成アミノ酸です。さらに、感染細胞からプリオンタンパク質を除去することが示されています。
法的情報
Lactel is a registered trademark of Evonik Corp
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1566-VAR:
P1566-BULK:
P1566-1G:
P1566-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanchun Liu et al.
Tissue engineering. Part A, 25(11-12), 878-886 (2018-10-05)
This study compared side-by-side the impact of donor age on the production of tissue-engineered small intestine (TESI). Each age represents a specific period of life: E18 for fetuses, 5-day-old pups for neonates, 21-day-old rats for weanlings, and 6-week-old rats for
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.