Merck
P1552
Sigma-Aldrich
Phytatray
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm, PETG, sterile; γ-irradiated
別名:
Phytatray Plant Culture, Plant Culture Tray, Plant Growth Tray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161500
NACRES:
NB.22
物質
PETG
無菌性
sterile; γ-irradiated
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm
アプリケーション
agriculture
詳細
これらのトレイは、無菌のPETG製使い捨て植物細胞培養用容器です。これは、ハイスループットスクリーニングなど、非常に多くの植物細胞培養用途に理想的です。
包装
滅菌済みの蓋およびトレイ/ケースが、各ボックスに包装されています。
法的情報
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Viktoriya Coneva et al.
Plant physiology, 175(1), 376-391 (2017-08-11)
Thicker leaves allow plants to grow in water-limited conditions. However, our understanding of the genetic underpinnings of this highly functional leaf shape trait is poor. We used a custom-built confocal profilometer to directly measure leaf thickness in a set of
Rodrigo A Gutiérrez et al.
Genome biology, 8(1), R7-R7 (2007-01-16)
Carbon (C) and nitrogen (N) metabolites can regulate gene expression in Arabidopsis thaliana. Here, we use multi-network analysis of microarray data to identify molecular networks regulated by C and N in the Arabidopsis root system. We used the Arabidopsis whole