分子量
antigen 49 kDa
交差性
mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PPARD(5467)
mouse ... Ppard(19015)
特異性
Does not detect PPARα or PPARγ.
免疫原
peptide corresponding to amino acid residues 1-14 of mouse PPARδ. This sequence is 86% conserved in the human sequence.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 1 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.