P0123
抗パラオキソナーゼ1 (PON1) ウサギ宿主抗体
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Arylesterase, Anti-Coronary Artey Disease, Susceptibility to, Anti-Coronary Spasms, Susceptibility to, Anti-Esterase A (ESA), Anti-Organophosphate Poisoning, Sensitivity to, Anti-PON1, Anti-Parathion Poisoning, Sensitivity to
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~40 kDa
化学種の反応性
mouse (predicted), rat (predicted), human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HT-29 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of human colorectal adenocarcinoma HT-29 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PON1(5444)
mouse ... Pon1(18979)
rat ... Pon1(84024)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0123-VAR:
P0123-100UL:
P0123-BULK:
P0123-25UL:
IXO14119:
P0123-200UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)