アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
オーガナイザー
Xoma
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)N.CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C19H32N2O5.C4H11N/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;1-4(2,3)5/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-;/m0./s1
InChI Key
IYNMDWMQHSMDDE-MHXJNQAMSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0094-50MG:
P0094-VAR:
P0094-250MG:
P0094-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.