P0081
Monoclonal Anti-PMP22 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone CF1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CMT1A, Anti-Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1A, Anti-GAS3, Anti-Growth arrest-specific 3, Anti-HNPP, Anti-Peripheral myelin protein 22
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CF1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~22 kDa
化学種の反応性
human, monkey
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using human spinal cord tissue sections.
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PMP22(5376)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0081-25UL:
P0081-VAR:
P0081-BULK:
P0081-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)