Merck
P0080
Sigma-Aldrich
プランルカスト ヘミ水和物
≥98% (HPLC), white, solid
別名:
8-[4(4-フェニルブトキシ)ベンゾイル]アミノ-2-(5-テトラゾリル)-4-オキソ-4H-1-ベンゾピラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H23N5O4 · 0.5 H2O
CAS番号:
分子量:
490.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O=C(Nc1cccc2C(=O)C=C(Oc12)c3nnn[nH]3)c4ccc(OCCCCc5ccccc5)cc4.O=C(Nc6cccc7C(=O)C=C(Oc67)c8nnn[nH]8)c9ccc(OCCCCc%10ccccc%10)cc9
InChI
1S/2C27H23N5O4.H2O/c2*33-23-17-24(26-29-31-32-30-26)36-25-21(23)10-6-11-22(25)28-27(34)19-12-14-20(15-13-19)35-16-5-4-9-18-7-2-1-3-8-18;/h2*1-3,6-8,10-15,17H,4-5,9,16H2,(H,28,34)(H,29,30,31,32);1H2
InChI Key
MSXTUBJFNBZPGC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
プランルカストはCysLT1レセプターサブタイプに特異的なアンタゴニストです。ロイコトリエン類は炎症反応に関与し、ロイコトリエンB4とシステイニルロイコトリエンの2種類に大別されます。
特徴および利点
This compound is featured on the Leukotriene Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0080-BULK:
P0080-25MG:
P0080-5MG:
P0080-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eun-Sol Ha et al.
Drug design, development and therapy, 9, 3257-3266 (2015-07-08)
The present study was carried out to develop an oral formulation of pranlukast hemihydrate with improved dissolution and oral bioavailability using a surface-modified microparticle. Based on solubility measurements, surface-modified pranlukast hemihydrate microparticles were manufactured using the spray-drying method with hydroxypropylmethyl