分子量
antigen ~51 kDa
化学種の反応性
rat (predicted), mouse (predicted), human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells starved for 48 hours and then treated with 20% FCS
western blot: 1-2 μg/mL using lystes of HEK-293T cells starved for 48 hours and then treated with 20% FCS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer67)
遺伝子情報
human ... PDCD4(27250) , SELP(6403)
mouse ... Pdcd4(18569)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0072-25UL:
P0072-VAR:
P0072-BULK:
P0072-200UL:
IXO14696:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)