Merck
OH30378542
Ohaus® Dissolved Oxygen Meter
Model ST400D-G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115611
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30378542
dissolved oxygen measuring range
0.00-20.0 mg/L (0 - 50 °C)
バッテリー電源
4 AAA, 250 hr life
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Large backlit LCD screen provides easy to read results - even in low light environments. Ideal for secure field use with a meter stand, wrist strap and durable IP54 housing.
アプリケーション
Field and lab Dissolved Oxygen measurement
特徴および利点
99 measurement memory, last calibration data recall, auto barometric pressure measurement, auto temperature compensation with manual salinity compensation
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)