おすすめの製品
AC/DC入力
110/120 V, US/Japan plug
物質
epoxy shaft
特徴
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30058731
導電率測定範囲
0.00-199.9 mS/cm
温度測定範囲
0-100 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Among Starter 3100C′s user-friendly features that support ease-of-use are an adjustable standalone electrode holder and large backlit LCD display.
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
アプリケーション
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Conductivity, total dissolved solids (TDS), salinity measurement
特徴および利点
99 measurement memory, automatic and manual endpoint functions, automatic and manual temperature compensation
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)