分子量
antigen ~54 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using Rat2 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Rat2 cell lysates
western blot: 2-4 μg/mL using mouse testis extracts (S1 fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Nucb2(59295)
詳細
アプリケーション
- immunofluorescence
- western blotting
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
N9414-25UL:
N9414-VAR:
N9414-200UL:
N9414-BULK:
試験成績書(COA)