安全性情報
N6905
Sigma-Aldrich
NZCYMブロス
EZMix powder microbial growth medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
無菌性
non-sterile
形状
powder
アプリケーション
food and beverages
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
NZCYM is a microbial growth medium used for the cultivation of E. coli and lambda bacteriophage. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, and water-soluble vitamins in a low-salt formulation.
特徴および利点
NZCYM EZMix powder provides:
  • Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
  • Easy scale-up using larger package size
  • Standard formulation
構成
10 g/L Tryptone
5 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
1 g/L Casamino Acids
1 g/L MgSO4
0.6 g/L inert binder
再構成
調製手順
1. 本製品22.58 gを蒸留水1 Lに懸濁させます。
2. 121°Cで15分間オートクレーブします。
WGK
WGK 3
Jan Code
N6905-VAR:
N6905-BULK:
N6905-6X1L:
N6905-1KG:
N6905-1L:
N6905-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Method for bacteriophage isolation against target Campylobacter strains
C. Carvalho
Letters in Applied Microbiology (2009)