抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
mN1A, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells stably transfected with a truncated Notch1 (32D-mN1-ICDOP that expresses the intracellular mouse Notch1 molecule-65 kDa).
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOTCH1(4851)
mouse ... Notch1(18128)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N6786-VAR:
N6786-200UL:
N6786-BULK:
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.