Merck
N5908
Sigma-Aldrich
N-(NBD-Aminocaproyl)sphinganine
≥98%
別名:
C6-NBD Sphinganine, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-sphinganine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H51N5O6
分子量:
577.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
solid
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
InChI Key
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
詳細
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5908-BULK:
N5908-VAR:
N5908-50UG:
N5908-50UG-PW:
試験成績書(COA)