分子量
antigen ~230 kDa
antigen ~80 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NOTCH4(4855)
mouse ... Notch4(18132)
rat ... Notch4(406162)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N5163-100UG-PW:
N5163-100UG:
N5163-VAR:
N5163-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)