化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:1,000-1:2,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NR4A2(4929)
mouse ... Pls3(18827)
rat ... Nr4a2(54278)
詳細
Anti- Nurr1 recognizes human Nurr1.
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N4663-100UG:
N4663-BULK:
N4663-VAR:
N4663-100UG-PW:
試験成績書(COA)