分子量
antigen ~280 kDa
化学種の反応性
rat (predicted), human, mouse (predicted)
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells lysate expressing human NAV3 fusion protein
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NAV3(89795)
mouse ... Nav3(260315)
rat ... Nav3(314814)
詳細
特異性
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14408:
N4038-200UL:
N4038-BULK:
N4038-VAR:
N4038-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)