Merck
N1752
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニル β-D-ラクトピラノシド
powder
別名:
4-Nitrophenyl beta-D-lactopyranoside, p-Nitrophenyl-beta-D-lactopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H25NO13
CAS番号:
分子量:
463.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
アッセイ
≥99% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
white
溶解性
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI Key
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-ニトロフェニルβ-D-ラクトピラノシドは、酵母Debaryomyces hansenii 由来のβ-ラクトシダーゼ活性を決定、およびβ-グルコシダーゼの基質特性を決定するための基質として用いることができます。セロビオヒドロラーゼに対する基質としても使用されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N1752-500MG:4548174006818
N1752-100MG:4548174006801
N1752-VAR:
N1752-50MG:
N1752-500MG-PW:
N1752-BULK:
N1752-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mechanism of initial rapid rate retardation in cellobiohydrolase catalyzed cellulose hydrolysis
Jalak J and Valjamae P
Biotechnology and Bioengineering, 106(6), 871-883 (2010)
Extraction and immobilization in one step of two beta-glucosidases released from a yeast strain of Debaryomyces hansenii
Riccio P, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 24(3-4), 123-129 (1999)