Merck
N0164
Sigma-Aldrich
ネクロスタチン-5
≥98% (HPLC), solid
別名:
2-[[3,4,5,6,7,8-ヘキサヒドロ-3-(4-メトキシフェニル)-4-オキソ[1]ベンゾチエノ[2,3-d]ピリミジン-2-イル]チオ]-アセトニトリル, 3-p-メトキシフェニル-5,6-テトラメチレノチエノ[2,3-d]ピリミジン-4-オン-2-メルカプトエチルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17N3O2S2
CAS番号:
分子量:
383.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)N2C(=O)c3c4CCCCc4sc3N=C2SCC#N
InChI
1S/C19H17N3O2S2/c1-24-13-8-6-12(7-9-13)22-18(23)16-14-4-2-3-5-15(14)26-17(16)21-19(22)25-11-10-20/h6-9H,2-5,11H2,1H3
InChI Key
VGONMECBFMCKBS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ネクロスタチン-5は、RIP1キナーゼを間接的に阻害することにより作用するネクローシス(非プログラム細胞死経路)のインヒビターです。
ネクロスタチン-5は、RIP1キナーゼを間接的に阻害することにより作用するネクローシス(非プログラム細胞死経路)のインヒビターです。ネクローシスは能動的な細胞死とは別の経路であると定義され、これはデスドメインレセプター(DRs、例えばFas/TNFRなど)が介在したカスパーゼインヒビターに非感受性の分子機構であり、固有の形態(核凝縮、オルガネラ膨張、形質膜統合性の消失)を伴っています。ネクロスタチンは、デスドメインレセプターに関連するアダプターキナーゼ分子RIP1を阻害することにより、この経路を抑制することが明らかになっています。これには3種類の異なるメカニズムが関わっているとみられており、ネクロスタチン-1によるTループ依存的な阻害、ネクロスタチン-3による一部Tループ非依存的な阻害に加え、ネクロスタチン-5についてはRIP1の免疫沈降物に対する強力なインヒビターとして働く一方でリコンビナントRIP1が阻害されないということから、間接的な作用機構であるとみなされています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
N0164-BULK:
N0164-25MG:4548173297873
N0164-VAR:
N0164-5MG:4548173297880
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3