Merck
MTOX1303
Sigma-Aldrich
イヌMDR1ノックアウト、ヒトMDR1ノックインMDCKII細胞
canine kidney (cocker spaniel)
別名:
MDCKII hMDR1 knockin cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.81
製品名
イヌMDR1ノックアウト、ヒトMDR1ノックインMDCKII細胞,
由来生物
canine kidney (cocker spaniel)
品質水準
フォーム
liquid
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243)
アプリケーション
詳細なプロトコルは技術告示を参照してください
特徴および利点
MDCK II - Madin-Darby canine kidney –は、外来性親株- MDCK (ECACC catalogue no. 85011435)由来のサブクローンです。MDCK II細胞はMDCKから後期passageで優位であり、電気抵抗値が100オーム/cm2を示すことが報告されています。この株はネフロンの遠位尿細管または集合管由来であると考えられます。この細胞株は、上皮細胞の細胞表面極性の産生および維持を研究する実験モデルとして使用することができます。
イヌMDR1(cP-gp)排出トランスポーター遺伝子は、両方のアレルで効率的に切断されています。 cP-gpの発現は認められません。 ヒトMDR1(P-gp)はMDCKII細胞株にトランスフェクトされています。 妥当性試験は、標準MDR1基質の排出を示しています。
品質
細胞株認証のため、マイコプラズマ、無菌性、凍結後の生存性、短鎖末端反復配列(STR)解析を検査しました。
法的情報
本製品は、使用を1回限りとする購入契約の対象です。詳しくは、以下をご参照ください:ADME/Tox Cell Lines LicenseMDCKIIサブクローンは、キュリー研究所のDaniel Louvard(パリ、フランス)により初めて単離されました。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MTOX1303-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deep Agnani et al.
PloS one, 6(10), e25086-e25086 (2011-10-27)
P-glycoprotein, a human multidrug resistance transporter, has been extensively studied due to its importance to human health and disease. In order to understand transport kinetics via P-gp, confluent cell monolayers overexpressing P-gp are widely used. The purpose of this study
G C Hansson et al.
The EMBO journal, 5(3), 483-489 (1986-03-01)
The glycosphingolipids (GSLs) of two sublines of Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells, an epithelial cell line, were characterized by t.l.c., antibody overlay and mass spectrometry. The major characteristic which distinguishes the two MDCK cell strains is their trans-epithelial electrical resistance
S Simon et al.
Biochimica et biophysica acta, 1821(9), 1211-1223 (2012-06-14)
Phospholipids are widely used excipients for pharmaceutical formulations, such as for preparing biphasic systems or to solubilize or encapsulate poorly soluble drugs. The present study investigates a new property of this class of substance: its ability to inhibit the efflux