Merck
MTCV5809W
MTC Bio Cap Inserts for Cryogenic Vials
white
別名:
cryo storage identification, cryo vial marker, tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.11
物質
polypropylene
white
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
MTC Bio V5809-W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cap inserts for cryogenic vials, white, 500/pk
Easily color-code your cryogenic vials for quick visual identification in the lab, for use at temperatures as low as -196°C.
特徴および利点
  • For temperatures as low as -196°C
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)