Merck
HS23202N
TrueNorth® Cryogenic Vial
capacity 2 mL, natural lid, round bottom
別名:
Cryogenic Vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.11
物質
natural lid
natural tube
polypropylene
round bottom
詳細
threaded joint external
無菌性
sterile
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23202N
パラメーター
-196 °C min. temp.
キャップ直径
12.2 mm
キャパシティ
2 mL
チューブ直径
12 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The True North Cryogenic Vial′s innovative design saves space in your freezer. The vials are non-pyrogenic, non-cytotoxic, and DNase, RNase free.
特徴および利点
  • Puncture/rupture-resistance polypropylene vial
  • Silicone lid seal & patented easy-grip faceted lid with ergonomic 1.5 twist to open and close
  • Flush cap saves space during storage
  • Printed writing area and graduations
  • Sterile packed in resealable bags. Includes traceable sterility certificate
  • Recommended for mechanical freezers and vapor phase LN2 (-196°)
  • US Patent No. D595424
  • Disposable
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)