物質
clear
polypropylene
screw cap
無菌性
sterile
特徴
graduation
包装
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
メーカー/製品名
MTC™ Bio T7950
キャパシティ
14 mL
直径× L
16 mm × 100 mm
適合性
suitable for (cell culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
16 x 100 mm screw cap test tubes are available in transparent polypropylene with a “skirted” self-standing bottom or in crystal clear polystyrene with a traditional round bottom. Each tube has easy to read graduations and a “frosted” white marking area (12x50mm). Packed 100 tubes (with attached caps) per sterile bag, 10 bags per unit.
Transport/ Culture Tube, 16 x 100mm, PP, self-standing, with screw-cap, white printed graduations, 14mL, sterile, 10 bags of 100 tubes, 1000/cs
特徴および利点
- Leak-proof screw caps
- White printed graduations
- Sterile bags of 100 tubes
- White marking spot
- Self-standing / round bottom
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)