物質
neck (rimless)
polypropylene
round
無菌性
non-sterile
包装
bag of 10 × 500 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio T1221
キャパシティ
5 mL
直径× L
12 mm × 75 mm
適合性
suitable for (cell culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 12x75mm, 5mL, PS, rimless, no cap, non-sterile, 8 bags of 500 tubes, 4000/cs
特徴および利点
- Round Bottoms
- Non-Sterile
- Plug Caps Available Separately
- Resealable Zip Bags
- Non-Graduated
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)