Merck
MTCP70055S
MTC Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
別名:
cooled tube rack, cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.15
無菌性
sterile
包装
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
メーカー/製品名
MTC Bio P7005-5S
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ASPIR-8 Reservoir, 5mL, sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
特徴および利点
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)