物質
low-density polyethylene
無菌性
non-sterile
特徴
graduation
包装
pack of 250 ea (bulk bag)
メーカー/製品名
MTC™ Bio P4117-00
L
138 mm
吸引バルブ
1.5 mL
サイズ
3 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These unbreakable, one-piece pipettes eliminate contaminated rubber bulbs, broken glass, and exposure to infectious materials. They are made of ultra-clear, low-density polyethylene (LDPE) and are ideal for microbiology, blood banking, hematology, immunology, and urinalysis. Sterile pipettes are excellent for tissue culture applications. Their low-affinity surface reduces sample, cell or protein loss.
Transfer pipette, 3ml, short bulb, graduated to 1mL, non-sterile, bulk pack, 250/pk
特徴および利点
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)