Merck
MTCM5431
MTC Bio T-Shape Spreader
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
別名:
cell spreader
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122103
NACRES:
NB.17
無菌性
sterile
包装
pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
メーカー/製品名
MTC Bio M5431
L × W
38 mm × 140 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Spreader, T-Shape, 34 x 140mm, 50 sterile peel bags of 10 spreaders, 500/pk
特徴および利点
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)