物質
blue
blue polypropylene cap (with 0.2 µm membrane)
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio F4067
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped
Cap for 125ml and 250ml Erlenmeyer Flasks, pkg of 10, includes filter.
Vented polypropylene screw caps with 0.2µm membrane to increase air transmission and enhance cell growth. The mouth size conforms with the international SBS standard, for quick, secure connection to bioreactor equipment.
法的情報
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)