物質
(self standing star foot)
cap (screw top )
clear
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
cap natural
包装
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
メーカー/製品名
MTC™ Bio C3220-SG
パラメーター
22,000 × g speed
キャパシティ
2.0 mL
直径× L
13.1 mm × 46.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ClearSeal™screw-cap microtubes, 2.0mL, w/ O-ring & caps, sterile, printed graduations, self-standing, 20 resealable bags of 50 tubes, 1000/cs
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
特徴および利点
- Ultra-clear polypropylene
- Packaged in resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
- White, printed graduations
法的情報
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)