Merck
MTCC3175AST
MTC™ Bio ClearSeal™ Microtubes screw caps
capacity × W 2.0 mL, non-sterile, assorted colors cap, self standing, pack of 1000 ea
別名:
screw-cap, micro, centrifuge, tube, conical
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.11
物質
assorted colors cap
polypropylene
round
screw top cap
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
MTC Bio C3175-AST
capacity × W
2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw cap for 2.0mL microtube MTC3172-1000EA, assorted colors (red, blue, green, yellow, orange), non-sterile, with installed O-ring. Packaged as 5 Individually colored bags of 200 caps, total 1000 caps.
特徴および利点
  • Ultra-clear polypropylene
  • Non-graduated
  • Resealable bags of 50
  • Leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
  • Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
法的情報
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
MTCC3175AST-1000EA4065271080003