Merck
MAK558
Sigma-Aldrich
Trypsin Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
品質水準
検出方法
colorimetric
関連疾患
gastrointestinal diseases
保管温度
−20°C
詳細
Trypsin is a pancreatic serine protease, which hydrolyzes peptide bonds specifically at the carboxyl side of arginine and lysine residues. The rate of hydrolysis is slower if an acidic residue is on either side of the cleavage site and cleavage may not occur if a proline residue is on the carboxyl side. Tryptic digestion of the protein of interest results in a highly specific cleavage and a limited number of peptide fragments. In this assay, trypsin cleaves a substrate to generate p-nitroaniline (p-NA) which is detected at λ= 405 nm. Trypsin activity can be accurately measured by the color intensity which is proportional to p-NA content. The kit detects 10–100 mU (p-NA unit) trypsin in various samples.
特徴および利点
Highly sensitive, simple and high-throughput assay for measuring Trypsin concentration.
Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Click here to download a calculator excel file
適合性
Suitable for the detection of Trypsin in various biological samples such as cell and tissue extracts, serum, and plasma.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)