Merck
MAK525
Sigma-Aldrich
Acid Phosphatase Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
fluorometric
関連疾患
genitourinary disorders; cancer; gastrointestinal diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Acid Phosphatase (ACP) is an enzyme which catalyzes the cleavage of phosphate groups from other molecules during digestion. Acid phosphatase can be found in lysosomes and become active after fusing with endosomes, acidifying the pH and, thus, creating an optimal environment for ACP. ACP can also be found in bone, spleen, liver, kidney and blood. Serum levels can be used as a biomarker for prostatic carcinoma, although prostate-specific antigen (PSA) is more widely used.
特徴および利点
  • Linear detection range: 0.008 to 10 U/L .
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for acid phosphatase activity determination in biological samples (e.g. plasma, serum, cell lysate, tissue samples).
原理
The Acid Phosphatase Fluorometric Assay Kit is based on the cleavage of a synthetic substrate. The product methylumbelliferone (MUB) becomes intensely fluorescent after addition of the stop reagent. The increase in fluorescence at λEx = 360 nm/λEm = 450 nm after addition of the stop reagent is directly proportional to the enzyme activity.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)