安全性情報
MAK481
Sigma-Aldrich
Ethanol Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
関連疾患
gastrointestinal diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Alcoholic drinks are among the daily consumed beverages. Studies have shown that heavy alcohol consumption may lead to various forms of liver diseases and to increased mortality rates.
特徴および利点
  • The linear detection range of the kit is 0.0008% (v/v) (140 µM or 8 ppm) to 0.1% (v/v).
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for the quantitative determination of ethanol in serum, plasma, urine, and saliva samples, as well as studying the effects of drugs on alcohol metabolism.
原理
The Ethanol Assay Kit is based on the alcohol dehydrogenase-catalyzed oxidation of ethanol, in which the formed NADH is coupled to the formazan (MTT) chromogen. The intensity of the product color, measured at 565 nm, is proportionate to the ethanol concentration in the sample.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)