Merck
MAK318
Sigma-Aldrich
α−Mannosidase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders
保管温度
2-8°C
詳細
α-Mannosidase (AMA) is an enzyme which catalyzes the cleavage of the alpha form of mannose. α-Mannosidase assists in the breakdown of complex sugars from glycoproteins in the lysosome. Defective AMA or deficient AMA activity causes α-mannosidosis and leads to deterioration of the central nervous system in children.
特徴および利点
Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for determining α-Mannosidase (AMA) activity in a variety of biological samples such as plasma, serum, tissue, and cell culture media.
原理
The α-Mannosidase Activity Assay Kit provides a simple and high-throughput adaptable assay for determining α-Mannosidase activity in a variety of biological samples such as plasma, serum, tissue, and cell culture media. In this assay 4-nitrophenol is cleaved from a synthetic substrate. Nitrophenol becomes intensely colored with the addition of the stop reagent, producing a colorimetric (405 nm) result, directly proportional to the enzyme activity in the sample.
One unit of AMA is the amount of enzyme that will convert 1.0 μmole of 4-Nitrophenyl-α-D-mannopyranoside to 4-Nitrophenol and α-D-Mannose per minute at 25 °C and pH 4.5. The kit has a linear detection range of 1–250 unit/L for a 10 minute reaction in a 96 well format.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)