N2127
4-ニトロフェニル α-D-マンノピラノシド
α-mannosidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
別名:
4-Nitrophenyl a-D-mannopyranoside, 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside, pNP-alpha-D-Man, pNPalphaMan
About This Item
おすすめの製品
製品名
4-ニトロフェニル α-D-マンノピラノシド, α-mannosidase substrate
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI Key
IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N2127-1G:
N2127-250MG:
N2127-VAR:
N2127-100MG:
N2127-500MG:
N2127-BULK:
N2127-5G:
N2127-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック