安全性情報
MAK162
Sigma-Aldrich
Colorimetric Maleimide Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
詳細
Maleimide is an unsaturated imide used in protein conjugation reactions. The direct measurement of maleimide moieties following conjugation reactions by spectrophotometric analysis at 302 nm is insensitive due to the small extinction coefficient (620M-1 cm-1) and complicated by protein absorbance at this wavelength.
適合性
Suitable for quantifying maleimide groups
原理
The colorimetric maleimide quantiation kit provides a simple and direct procedure for measuring maleimide groups. The sample is first reacted with a known amount of excess thiol and then the remaining unreacted thiol is assayed using 4,4′-DTDP (4,4′-Dithiodipyridine). The amount of maleimide is calculated as the difference between the initial amount of thiol and the amount of unreacted thiol after the complete reaction of all maleimide groups.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbon Composites: Composites with Carbon Fibers, Nanofibers, and Nanotubes (2016)
Efficient site-specific labeling of proteins via cysteines.
Kim Y, et al.
Bioconjugate Chemistry, 19(3), 786-791 (2008)