Merck
MAK100
Sigma-Aldrich
Inosine Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
別名:
Inosine Fluorometric Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
cardiovascular diseases; immunological diseases
保管温度
−20°C
詳細
Inosine is a purine nucleotide found at the wobble position of tRNA where it plays a role in the proper translation of mRNA at the ribosome. In addition to its role in translation, inosine also plays important roles in the immune system where is exhibits both inflammatory and anti-inflammatory effects. Inosine may be tissue protective during ischemic injury and recent reports suggest inosine may preserve cell viability during hypoxia.
アプリケーション
Inosine Assay Kit has been used for the detection of inosine in the brain tissue homogenates.
適合性
Suitable for the measurement of inosine in a variety of samples including tissue and cells
原理
The Inosine Assay Kit provides a simple and direct procedure for measuring inosine in a variety of samples. Inosine concentration is determined by a coupled enzyme reaction in which inosine is converted to hypoxanthine which reacts with the substrate mix and probe, resulting in a fluorometric product (λex = 535/λem = 587 nm), proportional to the inosine present.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cell-subtype-specific changes in adenosine pathways in schizophrenia.
O?Donovan S M, et al.
Neuropsychopharmacology, 43, 1667?1674-1667?1674 (2018)