おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
酢酸の電離型であるアセタートは、脂肪酸と炭水化物代謝での重要な代謝物です。アセタートの大部分は、補酵素A(CoA)、アセチル-CoAへの共役として利用されます。アセチル-CoAは脂肪酸とコレステロール合成への前駆体であり、クエン酸回路の重要な出発化合物です。 アセチル-CoAはアセチルコリン合成の前駆体、ならびにヒストンおよび非ヒストン・タンパク質の翻訳後アセチル化反応へのアセチル基供与体にもなります。アセタートは炭水化物、アミノ酸、脂肪酸、およびエタノールの代謝によって発生します。
アセタート・アッセイ・キットは、各種試料中のアセタートを測定する単純かつ直接的な手順を提供します。アセタート濃度は共役酵素アッセイによって測定し、その結果として現在のアセタートに比例する比色(450nm)生成物が得られます。
アセタート・アッセイ・キットは、各種試料中のアセタートを測定する単純かつ直接的な手順を提供します。アセタート濃度は共役酵素アッセイによって測定し、その結果として現在のアセタートに比例する比色(450nm)生成物が得られます。
アプリケーション
アセタート比色アッセイは、熱量測定によってアセタート濃度を測定するのに使用されています。
適合性
漿液、血漿、動物の組織(肝臓、腎臓、筋肉、心臓など)、細胞培養(接着細胞または浮遊細胞)、および食物内のアセタート検出に適しています。
原理
アセタート・アッセイ・キットは、各種試料中のアセタートを測定する単純かつ直接的な手順を提供します。アセタート濃度は共役酵素アッセイによって測定し、その結果として現在のアセタートに比例する比色(450nm)生成物が得られます。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Acetyl Coenzyme A: A Central Metabolite and Second Messenger
Federico P, et al.
Cell Metabolism, 21(6), 805-821 (2015)
Acetyl-CoA the key factor for survival or death of cholinergic neurons in course of neurodegenerative diseases.
Szutowicz A, et al.
Neurochemical Research, 38(8), 1523-1542 (2013)
A Pichia anomala Strain (P. anomala M1) Isolated from Traditional Greek Sausage is an Effective Producer of Extracellular Lipolytic Enzyme in Submerged Fermentation
Maria P and Emmanuel M P
Fermentation, 3(3), 43-43 (2017)
A refined genome-scale reconstruction of Chlamydomonas metabolism provides a platform for systems-level analyses.
Imam S, et al.
The Plant Journal, 84(6), 1239-1256 (2015)
Sheng Li et al.
Bioresource technology, 239, 285-293 (2017-05-23)
This study investigated the impact of reverse salt flux (RSF) on microbe community and bio-methane production in a simulated fertilizer driven FO-AnMBR system using KCl, KNO