Merck
MAK034
Sigma-Aldrich
Coenzyme A (CoA) Assay Kit(コエンザイムA(CoA)アッセイキット)
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
官能基
phospholipid
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
コエンザイムA(CoA)は、システイン、パントテン酸、およびATP(アデノシン三リン酸)から合成される代謝の必須補因子です。 CoA は、トリカルボン酸回路などの多数の代謝経路および脂肪酸の合成と酸化において重要な役割を果たしています。 CoAの主な機能の1つがアシル基の輸送と伝達です。 アシル化誘導体(アセチルCoAなど)は、多数の代謝反応、特に脂肪酸と糖の代謝において重要な中間体です。 CoAレベルは、飢餓時や、がん、糖尿病、アルコール中毒などの状態で変化します。
アプリケーション
Coenzyme A (CoA) Assay KitはCoAレベルの測定に使用されてきました。
特徴および利点
ハイスループット処理システムに対応。
適合性
細胞や組織の可溶化液などのさまざまな生体サンプルに含まれるコエンザイムA(CoA)の測定に適しています。
原理
Coenzyme A Assay Kit(コエンザイムAアッセイキット)は、さまざまな生体サンプルのCoAレベルを測定する簡便なアッセイです。CoA濃度は酵素アッセイにより測定され、存在するCoAと比例する比色(570 nm)/蛍光(λex = 535 nm/λem = 587 nm)の産物が得られます。このキットの通常の検出感度は0.1~10 nmolのCoAとなります。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acetyl-CoA and the regulation of metabolism: mechanisms and consequences.
Current Opinion in Cell Biology, 33, 125-131 (2015)
ATP-citrate lyase: a key player in cancer metabolism.
Zaidi N, et al.
Cancer Research (2012)
The subcellular localization of acetyl-CoA carboxylase 2.
Abu-Elheiga L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 97(4), 1444-1449 (2000)
Continuous fatty acid oxidation and reduced fat storage in mice lacking acetyl-CoA carboxylase 2.
Abu-Elheiga L, et al.
Science, 291(5513), 2613-2616 (2001)
Long-Chain Fatty Acyl-CoA Ligase FadD2 Mediates Intrinsic Pyrazinamide Resistance in Mycobacterium tuberculosis.
Rosen B C, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, AAC-02130 (2016)
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.