Merck
MAK022
Sigma-Aldrich
カルシウム比色アッセイ
sufficient for 250 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 250 colorimetric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders; hematological disorder
保管温度
2-8°C
詳細
人体に最も豊富に存在するミネラルであるカルシウムは、多くの生理学的および病理学的プロセスを調節する役割を果たす重要な細胞内成分です。カルシウムは、自由イオンの形または結合複合体、例えばリン酸カルシウムや骨組織を作り上げる炭酸カルシウム複合体のいずれかで見られます。筋収縮、細胞接着、ホルモン/神経伝達物質の解放、グリコーゲン代謝、細胞増殖/分化、血液凝固、神経またはシナプス・インパルス伝達、骨格の構造的支持など、多くの生理学的プロセスがカルシウム・シグナル伝達によって調節されます。細胞固有のカルシウム・シグナル伝達系の完全性に見られる欠陥は、ヒトの何らかの疾病に関連する可能性があります。
アプリケーション
カルシウム比色アッセイは、海馬の試料と、骨原性誘導培地で培養されたMC3T3-E1マウス骨芽細胞株でのカルシウム濃度の測定に使用されています。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
細胞および組織培養上澄み、尿、血漿、漿液、糞便物質、培地、およびその他の生体液と使用するのに適しています。
原理
このアッセイでのカルシウム・イオンの濃度は、カルシウム・イオンとo-クレゾールフタレインの間に形成される発色性複合体によって決まります。それは575nmで測定され、現在のカルシウム・イオン濃度に比例します。このキットの線形検出範囲は0.4~2.0μgです。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Creatine?facilitated protection of stress caused by disrupted circadian rhythm
George B, et al.
Biological Rhythm Research, 49(1), 61- 75 (2018)
Kathryn M Thrailkill et al.
Bone, 133, 115254-115254 (2020-01-29)
Selective sodium-dependent glucose co-transporter 2 inhibitors (SGLT2Is) are oral hypoglycemic medications utilized increasingly in the medical management of hyperglycemia among persons with type 2 diabetes (T2D). Despite favorable effects on cardiovascular events, specific SGLT2Is have been associated with an increased
Kang Liu et al.
International journal of molecular medicine, 45(6), 1793-1802 (2020-04-03)
Calbindin‑D28K (Calb1) may protect human lens epithelial cells (HLECs) from apoptosis, which is a process resulting in individual cell death. The protective effects of Calb1 may be attributed to buffering high concentrations of Ca2+. The present study investigated the mechanisms
Calcium intake, calcium homeostasis and health.
Fan P, et al.
Food science and human wellness, 5(1), 8-16 (2016)
Wei Ji et al.
Molecular medicine reports, 16(5), 7391-7397 (2017-09-26)
Ankylosing spondylitis (AS) is characterized by the formation of bony spurs. Treatment of the resulting ankylosis, excessive bone formation and associated functional impairment, remain the primary therapeutic aims in research regarding this condition. Triptolide is the primary active component of