安全性情報
M9063
Sigma-Aldrich
Mimetic Yellow 1
suspension
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
詳細
10 ml
品質水準
フォーム
suspension
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Mimetic Yellow 1 is used in affinity and protein chromatography. Mimetic Yellow 1 has been used in studies to develop a potential application in regulating fertility of the ram.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9063-BULK:
M9063-1EA-PW:
M9063-1EA:
M9063-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R S Squire et al.
Journal of reproductive immunology, 23(2), 207-217 (1993-03-01)
Recently developed synthetic Mimetic affinity ligands were screened for their ability to purify estradiol antibody from sheep serum. One of these ligands (color coded Yellow 1) effectively separated immunoglobulin from other serum protein by negative affinity. When 1 ml antiserum