Merck
M8819
Sigma-Aldrich
モノオレイン酸マンニド
from plant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant
品質水準
フォーム
liquid
dark brown
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
InChI Key
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モノオレイン酸マンニドは、親油性界面活性剤です。 非イオン性表面活性乳化剤でもあります。
アプリケーション
モノオレイン酸マンニドは、ワクチン療法に用いられる不完全フロイントアジュバントエマルジョンシステムを評価する研究に使用されています。また、本化合物は14C標識トレーサーを用いた鉱油アジュバントの代謝運命をを検討する研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
モノオレイン酸マンニドは、フロイント不完全アジュバントに使用される乳化剤ですが、ヒトへの使用では反応源性が問題となります。′
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M8819-VAR:
M8819-500G:
M8819-BULK:
M8819-PM:
M8819-25G:
M8819-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Metabolic fate of mineral oil adjuvants using 14C-labeled tracers. II. Mannide monooleate.
J N Bollinger
Journal of pharmaceutical sciences, 59(8), 1088-1092 (1970-08-01)
R O Williams et al.
Drug development and industrial pharmacy, 24(2), 157-162 (2004-12-21)
Freund's Incomplete Adjuvant (FIA), which is used in vaccine therapy, is a water-in-oil emulsion delivery system consisting of an aqueous internal phase containing an antigenic protein dispersed in an external phase containing a mixture of mannide monooleate and light mineral
Jerome Aucouturier et al.
Expert review of vaccines, 1(1), 111-118 (2003-08-12)
The development of adjuvants will represent a major challenge for this century. Indeed the need for safer vaccines leads to the development of a new generation of antigens like synthetic peptide, recombinant proteins or even vectored DNA. However, this is
Elke S Bergmann-Leitner et al.
PloS one, 5(8), e12294-e12294 (2010-09-03)
The Plasmodium protein Cell-traversal protein for ookinetes and sporozoites (CelTOS) plays an important role in cell traversal of host cells in both, mosquito and vertebrates, and is required for successful malaria infections. CelTOS is highly conserved among the Plasmodium species
Guifeng Sun et al.
Vaccine, 27(36), 5020-5025 (2009-05-19)
To compare the ability of a native and a recombinant preparation of the major outer membrane protein of Chlamydia trachomatis mouse pneumonitis (MoPn; Ct-nMOMP and Ct-rMOMP) to protect against an intranasal (i.n.) challenge, BALB/c mice were vaccinated by the intramuscular