分子量
antigen 80-85 kDa
交差性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using MCF7 cells fixed with paraformaldehyde-Triton
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using Jurkat cell lysates
western blot: 0.5-1 μg/mL using Jurkat cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MLH1(4292)
mouse ... Mlh1(17350)
rat ... Mlh1(81685)
詳細
免疫原
アプリケーション
- Anti-MLH1 (N-terminal) antibody produced in rabbit has been used in:
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M8320-BULK:
M8320-VAR:
IXO14205:
M8320-200UL:
M8320-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)